Etanolamina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
A0298-25G
A0298-500G
A0298-100G
TCIAA0298-25GEA
17
EUR
TCIAA0298-25G
TCIAA0298-500G
TCIAA0298-100G
Etanolamina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Etanolamina clorhidrato
Formula:
C₂H₈ClNO MW: 97.54 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012892 Núm. CAS: 2002-24-6 EINECS: 217-900-6 Índice Merck: 14,03727 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |