terc-Butilclorodifentilsilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1223-100ML B1223-25ML B1223-5ML
TCIAB1223-100MLEA 243 EUR
TCIAB1223-100ML TCIAB1223-25ML TCIAB1223-5ML
terc-Butilclorodifentilsilano ≥97.0% (por GC)
terc-Butilclorodifentilsilano
Formula: C₁₆H₁₉ClSi
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00000497
Núm. CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2242433a5d5fac1185d795dceb1ceab2ff0dde3a&vid=2242433a5d5fac1185d795dceb1ceab2ff0dde3a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %