Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isoamyl nitrite
I0089-25ML I0089-500ML I0089-100ML
TCIAI0089-25MLEA 19 EUR
TCIAI0089-25ML TCIAI0089-500ML TCIAI0089-100ML
Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros) ≥95.0% (por GC)
Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros)
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de inflamación: 3°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002057
Núm. CAS: 110-46-3
EINECS: 203-770-8
UN: 1113
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,05123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d13dae4c60bc48cd338211fdc064208fc8fe529c&vid=d13dae4c60bc48cd338211fdc064208fc8fe529c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %