Nitrito de pentilo (mezcla de isómeros) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Amyl Nitrite, Pentyl Nitrite
A0455-25ML A0455-500ML A0455-100ML
TCIAA0455-25MLEA 45 EUR
TCIAA0455-25ML TCIAA0455-500ML TCIAA0455-100ML
Nitrito de pentilo (mezcla de isómeros) ≥95.0% (por GC)
Nitrito de pentilo (mezcla de isómeros)
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de inflamación: –18°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036132
Núm. CAS: 463-04-7
EINECS: 207-332-7
UN: 1113
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,01617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc6b7235eb9643ea0941bfdd8bd4fd90434297ec&vid=bc6b7235eb9643ea0941bfdd8bd4fd90434297ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %