(±)-4-Bromo-α-metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2266-25G B2266-5G
TCIAB2266-25GEA 282 EUR
TCIAB2266-25G TCIAB2266-5G
(±)-4-Bromo-α-metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-4-Bromo-α-metilbencilamina
Formula: C₈H₁₀BrN
Número MDL: MFCD00025548
Núm. CAS: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22595e5c1b0b535339496af8c13e9f7157ecd560&vid=22595e5c1b0b535339496af8c13e9f7157ecd560&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %