L(+)-Citrulina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
C0372-25G C0372-250G
TCIAC0372-25GEA 25 EUR
TCIAC0372-25G TCIAC0372-250G
L(+)-Citrulina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Citrulina
Formula: C₆H₁₃N₃O₃
Pto. de fusión: 232°C
Número MDL: MFCD00064397
Núm. CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6
Índice Merck: 14,02331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6868b177618982b929ec6ff5041a43fca8a656e1&vid=6868b177618982b929ec6ff5041a43fca8a656e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.0 deg (C=8, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency