(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-difeniletanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1231-1G
A1231-5G
TCIAA1231-1GEA
25
EUR
TCIAA1231-1G
TCIAA1231-5G
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-difeniletanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-difeniletanol
Formula:
C₁₄H₁₅NO |
Número MDL:
MFCD00074959 Núm. CAS: 23364-44-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 143.0 to 146.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +6.0 to +8.0 deg (C=0.6, EtOH) |