(R,R)-(+)-Hidrobenzoina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0818-25G
H0818-5G
TCIAH0818-25GEA
238
EUR
TCIAH0818-25G
TCIAH0818-5G
(R,R)-(+)-Hidrobenzoina ≥99.0% (por GC)
(R,R)-(+)-Hidrobenzoina
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ |
Número MDL:
MFCD00064254 Núm. CAS: 52340-78-0 Índice Merck: 14,04777 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +90.0 to +96.0 deg (C=2, EtOH) |