(S,S)-(-)-Hidrobenzoina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0824-25G
H0824-5G
TCIAH0824-25GEA
804
EUR
TCIAH0824-25G
TCIAH0824-5G
(S,S)-(-)-Hidrobenzoina ≥99.0% (por GC)
(S,S)-(-)-Hidrobenzoina
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ |
Número MDL:
MFCD00064255 Núm. CAS: 2325-10-2 Índice Merck: 14,04777 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |