4-(Dimetilamino)benzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D3247-25G D3247-5G
TCIAD3247-25GEA 118 EUR
TCIAD3247-25G TCIAD3247-5G
4-(Dimetilamino)benzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dimetilamino)benzonitrilo
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 318°C
Número MDL: MFCD00001815
Núm. CAS: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9097ba64394de068d7c0c4d10ad0fd88926ba1dc&vid=9097ba64394de068d7c0c4d10ad0fd88926ba1dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency