3-(p-Anilinofenilazo)bencenosulfonato de sodio
Proveedor: TCI
Atención
M0490-25G M0490-500G
TCIAM0490-25GEA 18 EUR
TCIAM0490-25G TCIAM0490-500G
3-(p-Anilinofenilazo)bencenosulfonato de sodio
3-(p-Anilinofenilazo)bencenosulfonato de sodio
Formula: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Número MDL: MFCD00007486
Núm. CAS: 587-98-4
EINECS: 209-608-2
Índice Merck: 14,05928
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&vid=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 415.0 to 419.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 500 (MeOH, 415.0 to 419.0 nm)