Difenil(metil)amina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Methyl-N-phenylaniline
M0211-25ML
M0211-5ML
TCIAM0211-25MLEA
86
EUR
TCIAM0211-25ML
TCIAM0211-5ML
Difenil(metil)amina ≥98.0% (por GC)
Difenil(metil)amina
Formula:
C₁₃H₁₃N MW: 183.25 g/mol Pto. Ebullición: 295°C |
Número MDL:
MFCD00041900 Núm. CAS: 552-82-9 EINECS: 209-023-2 Índice Merck: 14,06054 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |