N-Fenil-2,4-dinitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Dinitrodiphenylamine
D0278-25G
D0278-100G
TCIAD0278-25GEA
41
EUR
TCIAD0278-25G
TCIAD0278-100G
N-Fenil-2,4-dinitroanilina ≥98.0% (por GC)
N-Fenil-2,4-dinitroanilina
Formula:
C₁₂H₉N₃O₄ |
Número MDL:
MFCD00007223 Núm. CAS: 961-68-2 EINECS: 213-508-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 157.0 to 160.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | within almost transparency |