Salicilaldehído-oxima ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
S0005-25G
S0005-500G
TCIAS0005-25GEA
33
EUR
TCIAS0005-25G
TCIAS0005-500G
Salicilaldehído-oxima ≥98.0% (por GC)
Salicilaldehído-oxima
Formula:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002120 Núm. CAS: 94-67-7 EINECS: 202-353-8 Índice Merck: 14,08327 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 59.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |