Farnesol (mezcla de isómeros)
Proveedor: TCI
Atención
T0608-25G T0608-5G T0608-100G
TCIAT0608-25GEA 31 EUR
TCIAT0608-25G TCIAT0608-5G TCIAT0608-100G
Farnesol (mezcla de isómeros)
Farnesol (mezcla de isómeros)
Formula: C₁₅H₂₆O
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00002918
Núm. CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Índice Merck: 14,03937
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60a4bcb2abeedc288b290f286eba6e40c6e4acf7&vid=60a4bcb2abeedc288b290f286eba6e40c6e4acf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)