Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-DL-proline
H32347.03
H32347.06
H32347.03EA
63.4
EUR
H32347.03
H32347.06
Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) ≥98%
Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Purity: 98%
CAS No.: 59433-50-0
Molecular Formula: C10H17NO4
Formula Weight: 215.25
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD00520915
Formula:
C₁₀H₁₇NO₄ MW: 215.25 g/mol Pto. de fusión: 101…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00520915 Núm. CAS: 59433-50-0 |