Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
B2977-25G B2977-5G
TCIAB2977-25GEA 55 EUR
TCIAB2977-25G TCIAB2977-5G
Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.25 g/mol
Número MDL: MFCD00063226
Núm. CAS: 37784-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db32a77a2c50f25ddd1f39b656dbf99f7fa0fd3d&vid=db32a77a2c50f25ddd1f39b656dbf99f7fa0fd3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +62.0 deg (C=2, AcOH)