N-Boc-D-prolinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (R)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, (R)-(+)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, (R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol, N-t-Boc-D-prolinol, Boc-D-Prolinol
B3076-1G
B3076-5G
TCIAB3076-1GEA
20
EUR
TCIAB3076-1G
TCIAB3076-5G
N-Boc-D-prolinol ≥98.0% (por GC)
N-Boc-D-prolinol
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,3 g/mol |
Número MDL:
MFCD00040580 Núm. CAS: 83435-58-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 58.0 to 63.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +52.0 to +57.0 deg (C=5, MeOH) |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)