N-Boc-L-prolinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3077-25G B3077-5G
TCIAB3077-25GEA 153 EUR
TCIAB3077-25G TCIAB3077-5G
N-Boc-L-prolinol ≥98.0% (por GC)
N-Boc-L-prolinol
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00066232
Núm. CAS: 69610-40-8
EINECS: 239-848-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b93c35dff130a06250f36e4932e56b5d38e34c38&vid=b93c35dff130a06250f36e4932e56b5d38e34c38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -52.0 to -58.0 deg (C=5, MeOH)