Ciclohexano-1,2-diona-dioxima ≥98.0% (W)
Proveedor: TCI
C0483-1G C0483-25G C0483-5G
TCIAC0483-1GEA 21 EUR
TCIAC0483-1G TCIAC0483-25G TCIAC0483-5G
Ciclohexano-1,2-diona-dioxima ≥98.0% (W)
Ciclohexano-1,2-diona-dioxima
Formula: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,16 g/mol
Número MDL: MFCD00001663
Núm. CAS: 492-99-9
EINECS: 207-769-3
Índice Merck: 14,06559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae3099b498ce1c5cc52497c0142d92d63523deab&vid=ae3099b498ce1c5cc52497c0142d92d63523deab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency