5-Bromotiofeno-2-carbaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
B1135-25G
B1135-5G
TCIAB1135-25GEA
109
EUR
TCIAB1135-25G
TCIAB1135-5G
5-Bromotiofeno-2-carbaldehído ≥97.0% (por GC)
5-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Formula:
C₅H₃BrOS MW: 191,05 g/mol Pto. Ebullición: 115°C Pto. de inflamación: 98°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005432 Núm. CAS: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...