3-Bromotiofeno-2-carbaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
B2934-1G B2934-25G B2934-5G
TCIAB2934-1GEA 17 EUR
TCIAB2934-1G TCIAB2934-25G TCIAB2934-5G
3-Bromotiofeno-2-carbaldehído ≥95.0% (por GC)
3-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Formula: C₅H₃BrOS
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00126680
Núm. CAS: 930-96-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %