4-Bromotiofeno-2-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
B2827-25G B2827-5G
TCIAB2827-25GEA 122 EUR
TCIAB2827-25G TCIAB2827-5G
4-Bromotiofeno-2-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Formula: C₅H₃BrOS
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00005431
Núm. CAS: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58a2ec96d2d08f91ded06a372711b03e5c9c0df4&vid=58a2ec96d2d08f91ded06a372711b03e5c9c0df4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C