2-Bromo-6-metoxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1547-25G B1547-250G
TCIAB1547-25GEA 52 EUR
TCIAB1547-25G TCIAB1547-250G
2-Bromo-6-metoxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-metoxinaftaleno
Formula: C₁₁H₉BrO
MW: 237,1 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Número MDL: MFCD00004062
Núm. CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity