Ácido 2,3-dimetilbenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2221-25G
D2221-5G
TCIAD2221-25GEA
93
EUR
TCIAD2221-25G
TCIAD2221-5G
Ácido 2,3-dimetilbenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2,3-dimetilbenzoico
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 282 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 143…147 °C Densidad: 1,283 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00002479 Núm. CAS: 603-79-2 EINECS: 210-058-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 147.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...