Ácido 3,4-dimetilbenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1439-10G
D1439-25G
TCIAD1439-10GEA
24
EUR
TCIAD1439-10G
TCIAD1439-25G
Ácido 3,4-dimetilbenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,4-dimetilbenzoico
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 163…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002524 Núm. CAS: 619-04-5 EINECS: 210-576-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 165.0 to 169.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |