Ácido 3,5-dimetilbenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0684-25G D0684-250G
TCIAD0684-25GEA 48 EUR
TCIAD0684-25G TCIAD0684-250G
Ácido 3,5-dimetilbenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,5-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 166…169 °C
Densidad: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002525
Núm. CAS: 499-06-9
EINECS: 207-876-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d793f80c24849e07cf74f3ff7cd6ce35cbea4b9&vid=ce108e06f4644bf5e99c2208a9a6b51c51c0c930&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity