α-α'-Dicloro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,4-Bis(clorometil)benceno
D0430-25G D0430-500G D0430-100G
TCIAD0430-25GEA 18 EUR
TCIAD0430-25G TCIAD0430-500G TCIAD0430-100G
α-α'-Dicloro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
α-α'-Dicloro-p-xileno
Formula: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000920
Núm. CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea1d845c0e08a85b1153acac001db86a699ad75&vid=e2c77c6fc87062050b9cdf9059638c30b948c6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency