α-Cloro-o-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbenzyl chloride
C0864-25G C0864-500G
TCIAC0864-25GEA 16 EUR
TCIAC0864-25G TCIAC0864-500G
α-Cloro-o-xileno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-o-xileno
Formula: C₈H₉Cl
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000899
Núm. CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe368a0d8d35319390a47b6b0a6ce80b909158a&vid=2969f3a34b0888435a097547f73cf45aea056e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %