α-Cloro-m-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
C0865-25G C0865-500G
TCIAC0865-25GEA 22 EUR
TCIAC0865-25G TCIAC0865-500G
α-Cloro-m-xileno ≥97.0% (por GC)
α-Cloro-m-xileno
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Pto. Ebullición: 196°C
Densidad: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000909
Núm. CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9276e8694987bb5900adff1d9fd643d74adb5095&vid=ac97b3eb6da1b71e63c417804e96b13595d354c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %