4-terc-Butil-α-clorotolueno ≥89.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2235-25G B2235-5G
TCIAB2235-25GEA 99 EUR
TCIAB2235-25G TCIAB2235-5G
4-terc-Butil-α-clorotolueno ≥89.0% (por GC)
4-terc-Butil-α-clorotolueno
Formula: C₁₁H₁₅Cl
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00000918
Núm. CAS: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2af8491a7c289956a16ea0fba78ce5e1466af02d&vid=7fc02a73aea10eea10ab7937cee156c661e98f25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 89.0 %