α-Cloro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
C0312-25G C0312-500G
TCIAC0312-25GEA 16 EUR
TCIAC0312-25G TCIAC0312-500G
α-Cloro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-p-xileno
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000919
Núm. CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed63e7885d222b58abc168c7f9b12b55ed14783a&vid=446dc86687526998c6a216fb02db21fd8d6a716b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %