2-Cloro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylchlorobenzene
C0313-25G C0313-500G
TCIAC0313-25GEA 27 EUR
TCIAC0313-25G TCIAC0313-500G
2-Cloro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-p-xileno
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: 1.5
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00000564
Núm. CAS: 95-72-7
EINECS: 202-444-2
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32089d04da5f8b7e04cd65b12d29892ca78e72ec&vid=a6f28c6a1624fe1286cc4915f40c8d6041dc2844&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %