4-Cloro-o-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0356-100G
C0356-25G
TCIAC0356-100GEA
239
EUR
TCIAC0356-100G
TCIAC0356-25G
4-Cloro-o-xileno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-o-xileno
Formula:
C₈H₉Cl Pto. Ebullición: 192°C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 1,0682 g/cm³ (15 °C) Pto. de inflamación: 66°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000596 Núm. CAS: 615-60-1 EINECS: 210-438-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |