α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-3-(trifluorometil)benceno
T2290-25G T2290-5G
TCIAT2290-25GEA 172 EUR
TCIAT2290-25G TCIAT2290-5G
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno ≥95.0% (por GC)
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno
Formula: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Densidad: 1.3079
Pto. de inflamación: 49°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000908
Núm. CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d2a137ec1e3b9e04aea9ede27fb128bce3a1fa6&vid=3e9ca41a5fb723e1d0b6ca86cbbb51fec8cf25e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %