α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Bis(trifluorometil)benceno, α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno
H0585-25G
H0585-500G
H0585-100G
TCIAH0585-25GEA
16
EUR
TCIAH0585-25G
TCIAH0585-500G
TCIAH0585-100G
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Formula:
C₈H₄F₆ MW: 214,11 g/mol Pto. Ebullición: 116°C Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 1,383 g/cm³ (22 °C) Pto. de inflamación: 26°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000392 Núm. CAS: 402-31-3 EINECS: 206-939-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...