2-Fluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
F0402-25G
F0402-5G
TCIAF0402-25GEA
151
EUR
TCIAF0402-25G
TCIAF0402-5G
2-Fluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-m-xileno
Formula:
C₈H₉F MW: 124.16 g/mol Pto. Ebullición: 167°C Densidad: 0.988 Pto. de inflamación: 31°C |
Número MDL:
MFCD00039215 Núm. CAS: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |