α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1275-25G M1275-5G
TCIAM1275-25GEA 220 EUR
TCIAM1275-25G TCIAM1275-5G
α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno ≥97.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. Ebullición: 35 - 38 °C (0,04 -rr)
Número MDL: MFCD00042322
Núm. CAS: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dab58fcba52c55ddab33ea48d18c20596167479e&vid=5e5754ea256363e13caaa5e04802d3011efb638f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %