4-Iodo-m-xileno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene

I0561-25G I0561-5G
TCIAI0561-25GEA 64 EUR
TCIAI0561-25G TCIAI0561-5G
4-Iodo-m-xileno ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-m-xileno
Formula: C₈H₉I
Pto. Ebullición: 233°C
Densidad: 1,6609 g/cm³ (13 °C)
Número MDL: MFCD00013706
Núm. CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=263c07852d01ae51b40e86998d5565817f1c2ce4&vid=624b9737eb3aaef2d57a2bf420d6f2bc1ad26701&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR