4-terc-Butilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: p-tert-Butylbenzylamine

B1587-25ML B1587-5ML
TCIAB1587-25MLEA 146 EUR
TCIAB1587-25ML TCIAB1587-5ML
4-terc-Butilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-terc-Butilbencilamina
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26 g/mol
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00040754
Núm. CAS: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7a000513e924c663d2be5e53da5319374bc5644&vid=4df653d2b0c895b9d12e9198cdb8d0b61222e13c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR