2,4-Xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0667-25ML D0667-500ML
TCIAD0667-25MLEA 16 EUR
TCIAD0667-25ML TCIAD0667-500ML
2,4-Xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 218 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007738
Núm. CAS: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3a474f4ba550e8cbcf80500261f00b5453b4f51&vid=d452ae56be3187e54fdeabd48a1f998effb6736a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %