2,6-Diisopropilanilina ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1755-25ML D1755-500ML D1755-100ML
TCIAD1755-25MLEA 60 EUR
TCIAD1755-25ML TCIAD1755-500ML TCIAD1755-100ML
2,6-Diisopropilanilina ≥90.0% (por GC)
2,6-Diisopropilanilina
Formula: C₁₂H₁₉N
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: -45°C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 117°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008887
Núm. CAS: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=833278fe351a9cc9b41ca690194bd446a6eff255&vid=a4b56f3c6ab126c4d4c50351bc7eac206b1e5206&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %