3,4-Xilidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0670-25G D0670-500G
TCIAD0670-25GEA 23 EUR
TCIAD0670-25G TCIAD0670-500G
3,4-Xilidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de fusión: 48…51 °C
Densidad: 1,0755 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007810
Núm. CAS: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fab5c3a1740157b83d01cbf648631958f50c1b2&vid=65fe6bb9215d219dc40c38a787b9b4823c726480&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency