3,5-Xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0671-25ML D0671-500ML
TCIAD0671-25MLEA 16 EUR
TCIAD0671-25ML TCIAD0671-500ML
3,5-Xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 221°C
Pto. de fusión: 9,8 °C
Densidad: 0,9706 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007813
Núm. CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23ae08a33605c4d5149064442955d16a88f7b860&vid=f106ab6d6888c595cc88d3d92b1eff469f688fb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %