3,4-Xilenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0777-25G D0777-500G
TCIAD0777-25GEA 16 EUR
TCIAD0777-25G TCIAD0777-500G
3,4-Xilenol ≥98.0% (por GC)
3,4-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 62…65 °C
Densidad: 1,023 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002304
Núm. CAS: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8eab18968e017905e8cf51e3e1d64289d6e65bb&vid=309cd43441e4af11b2a904a449e8602c8801673e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C