2,6-Di-terc-butilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
D0941-25G D0941-500G
TCIAD0941-25GEA 16 EUR
TCIAD0941-25G TCIAD0941-500G
2,6-Di-terc-butilfenol ≥98.0% (por GC)
2,6-Di-terc-butilfenol
Formula: C₁₄H₂₂O
Pto. Ebullición: 253°C
Pto. de fusión: 34…37 °C
Densidad: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008820
Núm. CAS: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2d34f096ecb707e3dfc9ec630028569bcaa8829&vid=ac0c2ae9fb7e5be152c2b638f99e96a08b4a2a81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency