2,6-Xilenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dimetilfenol
D0776-25G D0776-500G
TCIAD0776-25GEA 18 EUR
TCIAD0776-25G TCIAD0776-500G
2,6-Xilenol ≥99.0% (por GC)
2,6-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 203
Pto. de inflamación: 73
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002240
Núm. CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7903daf5323bcb56a1a65cd7cc8ba6017f26566e&vid=f8379930f3705a7ddea5b066a7c7987d8f026491&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency