2,5-Xilenol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2,5-Dimetilfenol

D0775-25G D0775-500G D0775-100G
TCIAD0775-25GEA 17 EUR
TCIAD0775-25G TCIAD0775-500G TCIAD0775-100G
2,5-Xilenol ≥98.0% (por GC)
2,5-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002237
Núm. CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0f60b8c1b26e00a00e08e113fe0c7c40388c12&vid=6c6ad57f4aaf49f490bc8a357e9be16282be5f1b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR