2,4-Dimetiltiofenol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2648-25G
D2648-5G
TCIAD2648-25GEA
109
EUR
TCIAD2648-25G
TCIAD2648-5G
2,4-Dimetiltiofenol ≥96.0% (por GC)
2,4-Dimetiltiofenol
Formula:
C₈H₁₀S Pto. Ebullición: 214°C Densidad: 1,027 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 58°C |
Número MDL:
MFCD00010019 Núm. CAS: 13616-82-5 EINECS: 237-100-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |