o-Xileno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Dimethylbenzene
X0012-25ML X0012-500ML
TCIAX0012-25MLEA 17 EUR
TCIAX0012-25ML TCIAX0012-500ML
o-Xileno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
o-Xileno
Formula: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: -25
Pto. de inflamación: 33°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008519
Núm. CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d23884cf2769913a4258b1b346c6302dd7952320&vid=67b11eefeb66138723f8c26e04845f03465f3e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %